Tisk…
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4488-1G OR4488-250MG OR4488-5G
APOSOR4488-1GEA 705 CZK
APOSOR4488-1G APOSOR4488-250MG APOSOR4488-5G
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₀ClNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216490
CAS číslo: 177662-76-9