Tisk…
2,3-Dibromopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4486-100G OR4486-25G OR4486-5G
APOSOR4486-100GEA 6220 CZK
APOSOR4486-100G APOSOR4486-25G APOSOR4486-5G
2,3-Dibromopyridine
2,3-Dibromopyridine
Vzorec: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Bod varu: 249…250 °C
Bod tání: 56…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234014
CAS číslo: 13534-89-9