Tisk…
5-Bromo-2-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4485-100G OR4485-25G OR4485-5G
APOSOR4485-100GEA 3310 CZK
APOSOR4485-100G APOSOR4485-25G APOSOR4485-5G
5-Bromo-2-nitropyridine
5-Bromo-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃BrN₂O₂
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160411
CAS číslo: 39856-50-3