2-Bromo-4-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR4479-1G
OR4479-5G
APOSOR4479-1GEA
622
CZK
APOSOR4479-1G
APOSOR4479-5G
2-Bromo-4-iodopyridine
2-Bromo-4-iodopyridine
Vzorec:
C₅H₃BrIN Bod tání: 61 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03085768 CAS číslo: 100523-96-4 |