Tisk…
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4476-100G OR4476-500G OR4476-25G
APOSOR4476-100GEA 1080 CZK
APOSOR4476-100G APOSOR4476-500G APOSOR4476-25G
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride 99%
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄Cl₂O₂S
Bod varu: 141 °C/15mmHg
Bod tání: 50…52 °C
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007439
CAS číslo: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
UN: 3261
ADR: 8,II