Tisk…
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
OR4475-1G
APOSOR4475-1GEA 2110 CZK
APOSOR4475-1G
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₂BrCl₂NO₂S
MW: 290,96 g/mol
Bod tání: 65…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318107
CAS číslo: 216394-05-7
UN: 3261
ADR: 8,III