Tisk…
trans-2-Butene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4472-200G OR4472-50G
APOSOR4472-200GEA 28930 CZK
APOSOR4472-200G APOSOR4472-50G
trans-2-Butene
trans-2-Butene
Vzorec: C₄H₈
MW: 56.11
Bod varu: 1 °C
Bod tání: –105 °C
Hustota: 0.6 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: <–30 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 624-64-6
EINECS: 210-855-3
UN: 1012
ADR: 2.1