4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butanesulphonate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR4470-1G
OR4470-5G
APOSOR4470-1GEA
5290
CZK
APOSOR4470-1G
APOSOR4470-5G
4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butanesulphonate 95%
4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butanesulfonate
Vzorec:
C₁₁H₂₀N₂O₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07784454 CAS číslo: 439937-61-8 |