Tisk…
3-Benzyloxyphenylacetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4462-1G OR4462-5G OR4462-25G
APOSOR4462-1GEA 1660 CZK
APOSOR4462-1G APOSOR4462-5G APOSOR4462-25G
3-Benzyloxyphenylacetonitrile 95%
3-Benzyloxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₁₅H₁₃NO
Bod varu: 188…190 °C/3mmHg
Bod tání: 47…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016396
CAS číslo: 20967-96-8