2-Chloroaniline 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR4444-500G
OR4444-100G
OR4444-1KG
APOSOR4444-500GEA
3110
CZK
APOSOR4444-500G
APOSOR4444-100G
APOSOR4444-1KG
2-Chloroaniline 98+%
2-Chloroaniline
Vzorec:
C₆H₆ClN Bod varu: 209 °C Bod tání: –3 °C Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 104 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007656 CAS číslo: 95-51-2 UN: 2019 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...