Tisk…
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4443-100G OR4443-25G
APOSOR4443-100GEA 2940 CZK
APOSOR4443-100G APOSOR4443-25G
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01318987
CAS číslo: 23112-96-1