Tisk…
2,5-Dibromo-3-formylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR4434-1G OR4434-250MG OR4434-500MG OR4434-2.5G
APOSOR4434-1GEA 8930 CZK
APOSOR4434-1G APOSOR4434-250MG APOSOR4434-500MG APOSOR4434-2.5G
2,5-Dibromo-3-formylpyridine
2,5-Dibromo-3-formylpyridine
Vzorec: C₆H₃Br₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368560
CAS číslo: 852181-11-4