Tisk…
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile, 6-Cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
OR4430-1G OR4430-250MG OR4430-5G
APOSOR4430-1GEA 787 CZK
APOSOR4430-1G APOSOR4430-250MG APOSOR4430-5G
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 97%
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Vzorec: C₈H₅N₃
Bod tání: 160…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659603
CAS číslo: 106850-34-4