Tisk…
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4425-1G OR4425-5G OR4425-10G
APOSOR4425-1GEA 622 CZK
APOSOR4425-1G APOSOR4425-5G APOSOR4425-10G
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 90%
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
Bod tání: 44…50 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02683326
CAS číslo: 30148-21-1