[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR4419-1G
OR4419-5G
OR4419-250MG
APOSOR4419-1GEA
7280
CZK
APOSOR4419-1G
APOSOR4419-5G
APOSOR4419-250MG
[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol 97%
[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07368531 CAS číslo: 852180-61-1 |