Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4418-1G OR4418-250MG OR4418-5G
APOSOR4418-1GEA 1540 CZK
APOSOR4418-1G APOSOR4418-250MG APOSOR4418-5G
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol 97%
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol
Vzorec: C₈H₈N₂O
Bod tání: 104…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368521
CAS číslo: 132213-07-1