3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-(3-(Bromomethyl)phenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR4411-1G
OR4411-250MG
APOSOR4411-1GEA
29760
CZK
APOSOR4411-1G
APOSOR4411-250MG
3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 95%
3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Vzorec:
C₁₀H₉BrN₂O MW: 253,100 g/mol Bod tání: 71…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368547 CAS číslo: 253273-90-4 UN: 3261 ADR: 8,III |