Tisk…
Benzyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Cbz-azepan-4-one, Azepan-4-one, N-CBZ protected
OR4404-1G OR4404-10G OR4404-5G
APOSOR4404-1GEA 3410 CZK
APOSOR4404-1G APOSOR4404-10G APOSOR4404-5G
Benzyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Benzyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,2897 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788442
CAS číslo: 83621-33-4