Tisk…
6-Nitroquinoxaline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4401-1G OR4401-5G OR4401-25G
APOSOR4401-1GEA 622 CZK
APOSOR4401-1G APOSOR4401-5G APOSOR4401-25G
6-Nitroquinoxaline
6-Nitroquinoxaline
Vzorec: C₈H₅N₃O₂
MW: 175.15
Bod tání: 175…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462822
CAS číslo: 6639-87-8