Tisk…
1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4396-1G OR4396-250MG OR4396-5G
APOSOR4396-1GEA 1700 CZK
APOSOR4396-1G APOSOR4396-250MG APOSOR4396-5G
1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride 97%
1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₀ClNO₃S
Bod tání: 172…174 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD07368558
CAS číslo: 52206-05-0
UN: 3261
ADR: 8,III