Tisk…
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4395-1G OR4395-250MG
APOSOR4395-1GEA 4960 CZK
APOSOR4395-1G APOSOR4395-250MG
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₈ClNO₂S₂
Bod tání: 108…112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368551
CAS číslo: 852180-73-5
UN: 3261
ADR: 8,III