Tisk…

3,4,5-Trimethoxybenzhydrazide 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3,4,5-Trimethoxybenzoic hydrazide, 3,4,5-Trimethoxybenzene-1-carbohydrazide, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid hydrazide, 3,4,5-Trimethoxybenzohydrazide

OR4394-25G
APOSOR4394-25GEA 2780 CZK
APOSOR4394-25G
3,4,5-Trimethoxybenzhydrazide 98%
3,4,5-Trimethoxybenzhydrazide
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₄
MW: 226,23 g/mol
Bod tání: 169…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014758
CAS číslo: 3291-03-0
EINECS: 221-954-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR