Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR4393-1G
OR4393-250MG
APOSOR4393-1GEA
0
CZK
APOSOR4393-1G
APOSOR4393-250MG
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, technická kvalita
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride
Vzorec:
C5H5Cl2NO2S Bod tání: 144…145 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD04035552 CAS číslo: 42899-76-3 UN: 3261 ADR: 8,II |