Tisk…
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4384-1G OR4384-250MG OR4384-5G
APOSOR4384-1GEA 2480 CZK
APOSOR4384-1G APOSOR4384-250MG APOSOR4384-5G
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C8H6N2O2S
MW: 194,2104 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03030176
CAS číslo: 182415-24-3