Tisk…
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4383-25G OR4383-5G OR4383-100G
APOSOR4383-25GEA 2690 CZK
APOSOR4383-25G APOSOR4383-5G APOSOR4383-100G
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 99%
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272569
CAS číslo: 50890-83-0