Tisk…
4-Benzyloxyphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Monobenzone4-Hydroxyphenyl benzyl etherHydroquinone monobenzyl ether4-(Benzyloxy)phenol
OR4376-500G
APOSOR4376-500GEA 5530 CZK
APOSOR4376-500G
4-Benzyloxyphenol 98%
4-Benzyloxyphenol
Vzorec: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Bod tání: 118…122 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002333
CAS číslo: 103-16-2
EINECS: 203-083-3