2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
OR43686-1G
OR43686-250MG
APOSOR43686-1GEA
5390
CZK
APOSOR43686-1G
APOSOR43686-250MG
2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Vzorec:
C₉H₁₁N₃O₂ MW: 193,21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09054869 CAS číslo: 253315-06-9 |