Tisk…

3-Nitrobenzoic acid 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR4367-1KG OR4367-500G OR4367-5KG
APOSOR4367-1KGEA 953 CZK
APOSOR4367-1KG APOSOR4367-500G APOSOR4367-5KG
3-Nitrobenzoic acid 99%
3-Nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Bod tání: 139…143 °C
Hustota: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007251
CAS číslo: 121-92-6
EINECS: 204-508-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR