Tisk…
(±)-4-Bromomandelic acid 96+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43666-100G OR43666-25G OR43666-5G
APOSOR43666-100GEA 3810 CZK
APOSOR43666-100G APOSOR43666-25G APOSOR43666-5G
(±)-4-Bromomandelic acid 96+%
(±)-4-Bromomandelic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Bod tání: 115…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004232
CAS číslo: 6940-50-7