Tisk…
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR43664-1G OR43664-5G
APOSOR43664-1GEA 3310 CZK
APOSOR43664-1G APOSOR43664-5G
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene 97%
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene
Vzorec: C5H4BrClS
MW: 211.51 g/mol
Bod varu: 88 °C/1mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06411087
CAS číslo: 40032-81-3
UN: 3265
ADR: 8 III