tert-Butyl furan-3-ylcarbamate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Aminofuran, N-BOC protected
OR43662-5G
APOSOR43662-5GEA
2730
CZK
APOSOR43662-5G
tert-Butyl furan-3-ylcarbamate 95+%
tert-Butyl furan-3-ylcarbamate
Vzorec:
C₉H₁₃NO₃ MW: 183,2044 g/mol Bod tání: 135…140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09839085 CAS číslo: 56267-48-2 |