Tisk…
3-Bromo-o-toluonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43660-25G
APOSOR43660-25GEA 3480 CZK
APOSOR43660-25G
3-Bromo-o-toluonitrile 98%
3-Bromo-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Bod tání: 44…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025665
CAS číslo: 52780-15-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III