Tisk…
4,6-Dichloro-7-azaindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43659-1G OR43659-5G
APOSOR43659-1GEA 1620 CZK
APOSOR43659-1G APOSOR43659-5G
4,6-Dichloro-7-azaindole 98%
4,6-Dichloro-7-azaindole
Vzorec: C₇H₄Cl₂N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09880157
CAS číslo: 5912-18-5