Tisk…
6-Bromobenzo[d]oxazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43655-5G
APOSOR43655-5GEA 4270 CZK
APOSOR43655-5G
6-Bromobenzo[d]oxazole 98%
6-Bromobenzo[d]oxazole
Vzorec: C₇H₄BrNO
MW: 198,0168 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092891
CAS číslo: 375369-14-5