Tisk…
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43654-100G OR43654-25G OR43654-500G
APOSOR43654-100GEA 2780 CZK
APOSOR43654-100G APOSOR43654-25G APOSOR43654-500G
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 90%
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Vzorec: C₁₃H₂₃NOSi
Bod varu: 76 °C/0,33mmHg
Hustota: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674005
CAS číslo: 93102-05-7