Tisk…
p-Tolylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(p-Tolyl)acetic acid, 4-Tolylacetic acid, (4-Methylphenyl)acetic acid
OR4365-100G OR4365-25G
APOSOR4365-100GEA 2690 CZK
APOSOR4365-100G APOSOR4365-25G
p-Tolylacetic acid 98%
p-Tolylacetic acid
Vzorec: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Bod varu: 265…267 °C
Bod tání: 88…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004353
CAS číslo: 622-47-9
EINECS: 210-738-7