Tisk…
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
OR43645-25G OR43645-100G
APOSOR43645-25GEA 1660 CZK
APOSOR43645-25G APOSOR43645-100G
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 95%
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Vzorec: C₄H₈ClN₃
MW: 133,5794 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07626616
CAS číslo: 127107-23-7