Tisk…
m-Tolylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(m-Tolyl)acetic acid, (3-Methylphenyl)acetic acid
OR4364-10G OR4364-50G
APOSOR4364-10GEA 2400 CZK
APOSOR4364-10G APOSOR4364-50G
m-Tolylacetic acid 98%
m-Tolylacetic acid
Vzorec: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
MW: 150,18 g/mol
Bod tání: 62…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004340
CAS číslo: 621-36-3
EINECS: 210-683-9