Tisk…
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43635-500G
APOSOR43635-500GEA 2480 CZK
APOSOR43635-500G
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran 98%
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Vzorec: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Bod varu: 145…148 °C
Bod tání: –45 °C
Hustota: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005359
CAS číslo: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 1993
ADR: 3,III