Tisk…
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (R)-(+)-BINAP, (R)-BINAP, (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
OR43631-1G OR43631-5G
APOSOR43631-1GEA 622 CZK
APOSOR43631-1G APOSOR43631-5G
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 97%
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Vzorec: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622.69
Bod tání: 239…242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010805
CAS číslo: 76189-55-4
Merck Index: 13,01223