Tisk…
4-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43622-1G OR43622-5G OR43622-10G
APOSOR43622-1GEA 1450 CZK
APOSOR43622-1G APOSOR43622-5G APOSOR43622-10G
4-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
4-Bromo-2,6-dichloropyridine
Vzorec: C₅H₂BrCl₂N
Bod tání: 95…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848646
CAS číslo: 98027-80-6