Tisk…
4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43619-10G OR43619-1G OR43619-5G
APOSOR43619-10GEA 40010 CZK
APOSOR43619-10G APOSOR43619-1G APOSOR43619-5G
4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one
Vzorec: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Bod tání: 257…261 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00183934
CAS číslo: 13925-21-8