Tisk…
N-Methyl-N-(4-morpholin-4-ylbenzyl)amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4360-1G OR4360-250MG
APOSOR4360-1GEA 2150 CZK
APOSOR4360-1G APOSOR4360-250MG
N-Methyl-N-(4-morpholin-4-ylbenzyl)amine 97%
N-Methyl-N-(4-morpholin-4-ylbenzyl)amine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07348565
CAS číslo: 179328-22-4
UN: 1759
ADR: 8,II