Tisk…
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43598-1G OR43598-500MG OR43598-100MG
APOSOR43598-1GEA 7250 CZK
APOSOR43598-1G APOSOR43598-500MG APOSOR43598-100MG
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Vzorec: C₅H₄BrClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11840977
CAS číslo: 105806-11-9