Tisk…

Methyl-2-chloro-6-methoxynicotinate 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Methyl 2-chloro-6-methoxynicatinate, Methyl 2-chloro-6-methoxynicotinate

OR43596-5G
APOSOR43596-5GEA 4070 CZK
APOSOR43596-5G
Methyl-2-chloro-6-methoxynicotinate 97%
Methyl-2-chloro-6-methoxynicotinate
Vzorec: C₈H₈ClNO₃
MW: 201,61 g/mol
Bod tání: 67…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275100
CAS číslo: 95652-77-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR