1-Boc-2-piperidone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-Boc-2-Piperidone, 1-N-Boc-2-piperidone
OR43590-100G
OR43590-25G
APOSOR43590-100GEA
6220
CZK
APOSOR43590-100G
APOSOR43590-25G
1-Boc-2-piperidone
1-Boc-2-piperidone
Vzorec:
C₁₀H₁₇NO₃ Bod tání: 34…37 °C Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179046 CAS číslo: 85908-96-9 UN: 3082 ADR: 9+EHS,III |