2,4,5-Trichlorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR43584-1G
OR43584-25G
OR43584-5G
APOSOR43584-1GEA
622
CZK
APOSOR43584-1G
APOSOR43584-25G
APOSOR43584-5G
2,4,5-Trichlorobenzoic acid
2,4,5-Trichlorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₃Cl₃O₂ Bod tání: 159…164 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01662044 CAS číslo: 50-82-8 |