Tisk…
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dinitro-p-toluic Acid, 3,5-Dinitro-4-toluic acid
OR43583-5G OR43583-10G
APOSOR43583-5GEA 1660 CZK
APOSOR43583-5G APOSOR43583-10G
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₆
MW: 226.14 g/mol
Bod tání: 158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007175
CAS číslo: 16533-71-4