1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR43581-1G
OR43581-5G
OR43581-10G
APOSOR43581-1GEA
622
CZK
APOSOR43581-1G
APOSOR43581-5G
APOSOR43581-10G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Vzorec:
C₄H₇BN₂O₂ MW: 125.92 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09414709 CAS číslo: 847818-55-7 |