Tisk…
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
OR43573-1G OR43573-10G
APOSOR43573-1GEA 622 CZK
APOSOR43573-1G APOSOR43573-10G
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Vzorec: C10H17BN2O2
MW: 208.0652 g/mol
Bod tání: 129…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690235
CAS číslo: 936250-20-3